Key Documents
AXYT1000C
Pipette tips
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Capacité
1000 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.