AV32388
Anti-SIRT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
44 kDa
Espèces réactives
horse, human, dog, rat, mouse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIRT3(23410)
Description générale
Rabbit Anti-SIRT3 (AB2) antibody recognizes zebrafish, rabbit, human, rat, canine, and mouse SIRT3.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable