P0493
Monoclonal Anti-PRMT5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PRMT5-21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PRMT5-21, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
Espèces réactives
mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of human melanoma cell line G361
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT5(10419)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable