AMAB91832
Anti-CDKN1A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13081, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CAP20,CDKN1,CIP1,P21,p21CIP1,p21Cip1/Waf1,SDI1,WAF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL13081, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CDKN1A(1026)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1