A8598
Ancitabine hydrochloride
Synonyme(s) :
2,2′-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cyclo-C, Cyclocytidine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
Clé InChI
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable