A8016
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
ADP-β-S, Adenosine-5′-0-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Ado-5′-PP[S]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves