Principaux documents
A3144
Sigma-Aldrich
Azomethine-H monosodium salt hydrate
~95%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.40 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
4100175
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
~95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
Clé InChI
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Description générale
Azomethine-H is used as a color development agent. It is used for the determination of boron, mainly in soil samples.
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate has been used for the colorimetric determination of boron in soil and plants.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
On-line generation and hydrolysis of methyl borate for the spectrophotometric determination of boron in soil and plants with azomethine-H.
Carrero P, et al.
Talanta, 68, 374-374 (2005)
Jones JB
Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis (2001)