A2714
Aldolase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥8.0 units/mg protein
Composition
Protein, ≥80% biuret
Activité étrangère
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable