Key Documents
A2324
Sigma-Aldrich
Amikacine sulfate salt
aminoglycoside antibiotic
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Concentration
691-806 μg/mg (dry)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NCC[C@@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
Clé InChI
HIBICIOPDUTNRR-BOEHXBESSA-N
Description générale
Structure chimique : aminoglycoside
Application
L'amikacine est un antibiotique de la classe des aminoglycosides couramment utilisé dans le traitement des mycobactéries résistantes aux médicaments. Elle permet d'étudier la délivrance d'antibiotiques ciblant certains micro-organismes ainsi que l'antibiorésistance.
Actions biochimiques/physiologiques
L'amikacine inhibe la synthèse protéique bactérienne en se fixant à la sous-unité ribosomale 30S et en provoquant des erreurs de lecture de l'ARNm.
Spectre antibactérien : Bactéries à Gram négatif et bactéries à Gram positif.
Autres remarques
Antibiotique aminoglycoside. Dérivé de la kanamycine.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Qualité
Rapport amikacine:sulfate : 1:1,8
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Justin R Lenhard et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 98(1), 115080-115080 (2020-07-04)
The objective of this study was to utilize a co-culture hollow-fiber infection model (HFIM) to characterize the interplay between a small, difficult-to-detect, New Delhi metallo-β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae (NDM-Kp) minor population and a larger K. pneumoniae carbapenemase (KPC)-producing K. pneumoniae population
A M Lovering et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 43(5), 719-721 (1999-06-26)
Antibiotic-free human serum was spiked with known concentrations of liposomal amikacin and assayed on the Abbott TDx System, using polarization fluoroimmuno assay (PFIA) kits from Abbott Laboratories, Oxis and Sigma. Although all three kits gave a linear response, the Abbott
Targeted Delivery of Amikacin into Granuloma.
Ana Montes-Worboys, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 182, 1546-1553 (2010)
Luiz Fernando Feres et al.
Animal reproduction science, 193, 165-170 (2018-04-22)
The aim of the present study was to evaluate the likelihood of pregnancy of in vitro-produced (IVP) embryos from batches with distinct relative efficiencies. Data were retrospectively analyzed from 605 transvaginal ultrasonic-guided follicle aspiration sessions (OPU) followed by in vitro
Lejla Imamovic et al.
Cell, 172(1-2), 121-134 (2018-01-09)
Chronic Pseudomonas aeruginosa infections evade antibiotic therapy and are associated with mortality in cystic fibrosis (CF) patients. We find that in vitro resistance evolution of P. aeruginosa toward clinically relevant antibiotics leads to phenotypic convergence toward distinct states. These states are associated