Key Documents
76184
Sigma-Aldrich
3-Palmitoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
MG(16:0/0:0/0:0), (R)-Glycerol 1-palmitate, L-α-Palmitin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.50
Numéro Beilstein :
1728236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
Clé InChI
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ping-Yi Li et al.
Frontiers in microbiology, 11, 9-9 (2020-02-11)
Monoacylglycerol lipases (MGLs) are present in all domains of life. However, reports on bacterial MGLs are still limited. Until now, reported bacterial MGLs are all thermophilic/mesophilic enzymes from warm terrestrial environments or deep-sea hydrothermal vent, and none of them originates