43051
Acide palmitique
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C