Key Documents
49767
Sigma-Aldrich
Glycérol
BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Résidus de calcination
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
pH
5.5-8 (25 °C, 5 M in H2O)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
λ
5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.07
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol est inodore, incolore, visqueux par nature, et se présente sous la forme d′un liquide au goût sucré. Il est naturellement présent dans la nature ou peut être fabriqué à partir de ressources pétrochimiques. Le glycérol est utilisé dans un large éventail d′applications et est l′une des substances chimiques les plus polyvalentes et les plus précieuses de la nature. Il peut servir d′émollient, de solvant, d′agent édulcorant et peut être employé dans les formulations pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits alimentaires et les produits de toilette. Il est extrêmement stable et peut être facilement conservé à température normale. Il est en outre non irritant et n′entraîne aucun effet indésirable sur l′environnement.
Application
Le glycérol est utilisé dans la préparation d'échantillons et la formation de gels pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Le glycérol (à 5-10 %) augmente la densité d'un échantillon pour qu'il se dépose en couche au fond du puits pour échantillon d'un gel. Il peut également faciliter le coulage des gels de gradient ou entrer dans la composition de stabilisateurs de protéines et de tampons de conservation.
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol a été utilisé
  • comme supplément pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et de Mycobacterium avium
  • comme combustible pour la conception d′une pile à biocombustible (biofuel cell) enzymatique
  • comme matrice composite liquide avec du 4-HCCA et de la 3-aminoquinoléine pour l′analyse des glycanes neutres et acides
  • comme matrice pour la spectrométrie de masse par bombardement atomique rapide (FAB-MS)
  • comme matrice liquide pour des études de quantification par spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistées par matrice (MALDI-MS)
Le glycérol est hygroscopique par nature et est soluble dans l′eau, du fait de ses trois groupements hydroxyles alcooliques hydrophiles. Il peut former des liaisons hydrogène aussi bien intermoléculaires qu′intramoléculaires, ce qui en fait une molécule particulièrement flexible. L′effet physiologique de la glycérine est lié à l′immunité cellulaire, à l′accroissement de la production d′IgG et à l′augmentation de la libération d′histamine.
Autres remarques
Composant du tampon de chargement dans l'électrophorèse sur gel d'agarose d'acides nucléiques préalablement dénaturés avec du glyoxal ; préparation d'ADN de phage et de plasmide, pour le stockage de cultures pures.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 79-79 (1987)
Practical aspects of preparing phage and plasmid DNA: growth, maintenance, and storage of bacteria and bacteriophage.
H Miller
Methods in enzymology, 152, 145-170 (1987-01-01)
Mohammad S Eram et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(9), 1842-1848 (2015-05-24)
Dysregulation of methylation of lysine 36 on histone H3 (H3K36) have been implicated in a variety of diseases including cancers. ASH1L and SETD2 are two enzymes among others that catalyze H3K36 methylation. H3K4 methylation has also been reported for ASH1L.
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological