Key Documents
GX0190
Supelco
Glycérol
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-289-5
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Température de transition
flash point 199 °C
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Acrolein, glucose, and ammonium compoundsTo pass testAssay95% minChloride (Cl)0.001% maxChlorinated compounds (as Cl)0.003% maxColorTo pass testDescriptionTo pass testFatty acids and estersTo pass testHeavy metals (as Pb)5ppm maxIdentificationTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.249 minSulfate (SO4)0.002% max
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup