Principaux documents
252-05N
Sigma-Aldrich
Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells: HUASMC, neonatal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human umbilicus (normal arteries)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
smooth muscle
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HUASMC has been used to study effects of snake venom on smooth muscle cells (Mora, 2008); secretion mechanism of the (pro)renin receptor (Yoshikawa, 2011) and the role of proteasomes (Martin, 2014) in the development of cardiovascular diseases; and to develop novel material surfaces to inhibit smooth muscle cell proliferation at the same time allowing endothelial cells adhesion and proliferation in order to reduce risk associated with vascular implants (Kanie, 2012). Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origine de la lignée cellulaire
Artery
Application
vascular function, tissue engineering, pharmacology of vascular tissue
Composants
Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HUASMC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable