137272
Guanidine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Pf
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
Solubilité
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable