Key Documents
537497
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
99%
Synonyme(s) :
2EH Acetate
About This Item
Formule linéaire :
H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
99%
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Impuretés
≤0.0500% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Pf
−92 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 0.0039 g/L
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Thermal Conductivity of Liquid 2-Methoxyethyl Acetate, 2-Ethylhexyl Acetate, and Diethyl Succinate.
Li X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(10), 2863-2868 (2012)
Reactive chromatography for the synthesis of 2-ethylhexyl acetate.
Gyani VC and Mahajani S.
Separation Science and Technology, 43(9-10), 2245-2268 (2008)
Preconcentration by dithiocarbamate extraction for determination of trace elements in natural waters by inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry.
Sugiyama M, et al.
Analytica Chimica Acta, 181, 159-168 (1986)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 312-312 (2015)
Gooch JW.
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 281-281 (2010)