34861
2-Butanone
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Transmittance
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorption UV
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup