W217018
2-Butanone
FCC, FG
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup