341428
Ammoniac solution
2.0 M in methanol
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in methanol
Densité
0.787 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a pH-adjusting agent to ensure beneficial alkaline conditions.
- To prepare diammine silver(I) chloride complex by using silver chloride precipitate.
- To prepare colloidal inks.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup