320404
2-Méthylbutane
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Isopentane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.17 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.354 (lit.)
Point d'ébullition
30 °C (lit.)
Pf
-160 °C
Densité
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup