Key Documents
270342
Sigma-Aldrich
2-Méthylbutane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Isopentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
1730723
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
11.17 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
8.3 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.020% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.354 (lit.)
Point d'ébullition
30 °C (lit.)
Pf
-160 °C
Densité
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Application
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Formation of alkyl nitrates from the reaction of branched and cyclic alkyl peroxy radicals with NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 16(9), 1085-1101 (1984)