31650
Zinc chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Pureté
≥98%
Forme
crystalline powder
Impuretés
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
Pf
293 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤0.02%
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤0.05%
Pb: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable