24127
tert-Butanol
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Alcool tert-butylique, Triméthyl-carbinol
About This Item
44 mmHg ( 26 °C)
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
≤0.001% free acid (as C3H7COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
83 °C (lit.)
Pf
23-26 °C (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It can be used for the butylation of p-cresol in the presence of 12-tungstophosphoric acid supported on zirconia catalyst. 2-tert-Butyl-p-cresol (TBC), 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DTBC) and tert-butyl-p-tolyl ether (ether) are formed as butylation reaction products.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup