221325
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder or crystals
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable