383376
Potassium antimonyl tartrate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Antimony potassium tartrate trihydrate, Tartar emetic
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
99.0-103.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.020 meq/g Titr. acid or base
Perte
≤2.7% loss on drying
Pf
≥300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
As: ≤0.015%
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
Clé InChI
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves