205222
Sodium cyanide
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 817 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
Pf
563.7 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Chaîne SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Clé InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- α-amino acids
- Prussian blue (cyanide pigment)
- nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3