Y0001354
Betaxolol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betaxolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C(C1)COc2ccc(cc2)CCOCC3CC3
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Clé InChI
DQRZXLUCRJNWKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement