Y0001317
Testosterone enantate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Testosterone enanthate, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-enanthate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate, NSC 17591, Testosterone 17β-heptanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
testosterone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable