Y0000653
Tamsulosin Racemate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tamsulosin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(C1=C(OC)C=CC(CC(NCCOC2=C(OCC)C=CC=C2)C)=C1)(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H
Clé InChI
ZZIZZTHXZRDOFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement