Y0000580
Paroxetine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis-Paroxetine, (3RS,4RS)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paroxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17+/m1/s1
Clé InChI
AHOUBRCZNHFOSL-PBHICJAKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement