Y0000459
Repaglinide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethoxy-4-{2-{{(1R)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl}amino}-2-oxoethyl}benzoic acid, (R)-(-)-Repaglinide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
repaglinide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m1/s1
Clé InChI
FAEKWTJYAYMJKF-HSZRJFAPSA-N
Description générale
Application
Conditionnement