Y0000327
Azelastine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azelastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(CCC(CCC1)NNC(=O)c2ccccc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18)
Clé InChI
HJCSHXABAVJCGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement