Y0000050
Triamcinolone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11β,16α)-Fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triamcinolone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
SXQQMCLQCSKJNC-OBYCQNJPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement