Y0000020
Amiloride impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amiloride
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
211-215 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
Clé InChI
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable