Key Documents
W290315
Sigma-Aldrich
(−)-β-Pinene
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
(1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
2903
Numéro Beilstein :
2038282
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
1.003
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
165-167 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; herbaceous; pine
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup