SMB00956
trans-Resveratrol 4′-O-β-D-glucuronide
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Resveratrol 4′-O-glucuronide, Resveratrol-4′-O-D-Glucuronide, trans-Resveratrol 4′-O-glucuronide, trans-Resveratrol 4′-glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H20O9/c21-12-7-11(8-13(22)9-12)2-1-10-3-5-14(6-4-10)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)
Clé InChI
CDEBVTGYVFHDMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3