QC1380
Formaldehyde in Water
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 20 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCO-417
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable