Key Documents
1.04003
Sigma-Aldrich
Formaldéhyde en solution (env. 37 %)
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Formaldéhyde solution, Formol en solution, Méthanal en solution, Méthylaldéhyde en solution, Formol
About This Item
Formule linéaire :
HCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03
Numéro Beilstein :
1209228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
Limite d'explosivité
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Concentration
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
93-96 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le formaldéhyde (HCOH) est l'un des fixateurs les plus connus et les plus efficaces. La fixation des prélèvements histologiques d'origine humaine ou animale est habituellement réalisée dans une solution de formaldéhyde à 4 % ou 10 %. Chimiquement, la solution de formaldéhyde à 4 % équivaut à une solution de formol à 10 %.
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : 36,5 % à 38,0 %
Dosage (iodométrie) : 36,5 % à 38,0 %
Identité : test réussi
Couleur : ≤ 10 Hazen
Aspect de la solution : test réussi
Acides libres (exprimés en HCOOH) : ≤ 0,025 %
Masse volumique (à 20 °C) : 1,080 à 1,090 g/ml
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
Méthanol (GC) : 9,0 % à 11,0 %
Cendres sulfatées : ≤ 0,002 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Protocoles
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Afficher tout