PHR3711
Gatifloxacin Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1288419
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C4CC4)c(c1N3CC(NCC3)C)O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-9-7-21(5-4-20-9)15-13(19)6-11-14(17(15)24)22(10-2-3-10)8-12(16(11)23)18(25)26/h6,8-10,20,24H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26)
Clé InChI
DXDATEPTOGKWES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable