PHR3403
Azithromycin Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3′-N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3′-N-demethylazithromycin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1046023
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N([C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C2)C)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](N(C[C@@H](C[C@]3(O)C)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@](C4)(OC)C)O)C)C)O)C)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C45H77N3O15S/c1-15-34-45(11,55)38(51)28(6)47(12)23-24(2)21-43(9,54)40(26(4)37(27(5)41(53)61-34)62-35-22-44(10,58-14)39(52)29(7)60-35)63-42-36(50)33(20-25(3)59-42)48(13)64(56,57)32-18-16-31(17-19-32)46-30(8)49/h16-19,24-29,33-40,42,50-52,54-55H,15,20-23H2,1-14H3,(H,46,49)/t24-,25-,26+,27-,28-,29+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1
Clé InChI
UXWVLGKGQGGAID-SYARVETMSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable