PHR3075
Pantoprazole Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity C (Ph. Eur.)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1494920
Famille d'API
pantoprazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
239-243 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
Clé InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable