PHR2908
Famotidine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid, Famotidine Impurity F (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1269265
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
famotidine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
Clé InChI
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable