PHR2827
Adapalene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1011710
Famille d'API
adapalene
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
123-126 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable