PHR2814
Tibolone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP
traceable to Ph. Eur.
Famille d'API
tibolone
Conditionnement
pkg of 200 mg
Pf
165-169 °C
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable