PHR2616
Verapamil Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
verapamil
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3
Clé InChI
NFXAXMOAVPLEBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable