1359969
USP
Levocetirizine dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(-)-Cetirizine dihydrochloride; 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenyl-methyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
levocetirizine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
Clé InChI
PGLIUCLTXOYQMV-GHVWMZMZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Levocetirizine Dihydrochloride Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable