PHR1532
Metformin Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dimethylamine hydrochloride, Dacarbazine impurity D (PhEur), Dimethylamine Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001600
Famille d'API
metformin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
170-173 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable