Principaux documents
PHR1080
Supelco
Octinoxate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Éthylhexyl 4-méthoxycinnamate, Acide 4-méthoxycinnamique, ester de 2-éthylhexyle, OMC, Octyl méthoxycinnamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.40
Beilstein:
5946632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1477900
Famille d'API
octinoxate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Clé InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Description générale
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
L′octinoxate appartient à une classe de composés appelés « filtres UV organiques » (FUV), principe actif de divers produits comme les cosmétiques, écrans solaires et baumes pour les lèvres.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
L′octinoxate peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d′analytes dans les formulations pharmaceutiques par techniques de chromatographie et de spectrophotométrie.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Cette matière de référence certifiée (CRM) est produite et certifiée conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAB3324 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
379.4 °F
Point d'éclair (°C)
193 °C
Ozonation of the oxybenzone, octinoxate, and octocrylene UV-filters: Reaction kinetics, absorbance characteristics, and transformation products
Hopkins ZR, et al.
Journal of Hazardous Materials, 338, 23-32 (2017)
Current sunscreen issues: 2007 Food and Drug Administration sunscreen labelling recommendations and combination sunscreen/insect repellent products
Hexsel CL, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 59(2), 316-323 (2008)
Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients
Schneider SL and Lim HW
Journal of the American Academy of Dermatology, 80(1), 266-271 (2019)
Endocrine disruptors and asthma-associated chemicals in consumer products
Dodson RE, et al.
Environmental Health Perspectives, 120(7), 935-943 (2012)
Timothy P Murphy et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(10), 999-1009 (2015-03-15)
Treatment for claudication that is due to aortoiliac peripheral artery disease (PAD) often relies on stent revascularization (ST). However, supervised exercise (SE) is known to provide comparable short-term (6-month) improvements in functional status and quality of life. Longer-term outcomes are