PHL83515
Jervine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable