PHL83105
Sempervirine nitrate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indole[2,3-a]quinolizin-6-ium nitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
Clé InChI
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable